Drukuj
2-Izopropyloanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28577-100G OR28577-500G OR28577-5G
APOSOR28577-100GEA 566 PLN
APOSOR28577-100G APOSOR28577-500G APOSOR28577-5G
2-Izopropyloanilina 97%
2-Izopropyloanilina
Formuła: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 214…216 °C/10mmHg
Gęstość: 0.966 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007720
Numer CAS: 643-28-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-397-7