Drukuj
4-Chloro-2-picoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-methylpyridine
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 334 PLN
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Formuła: C₆H₆ClN
Temp. Wrzenia: 56 °C/15mmHg
Gęstość: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038833
Numer CAS: 3678-63-5