Drukuj
Phenylmaleic anhydride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28465-1G OR28465-25G OR28465-5G
APOSOR28465-1GEA 110 PLN
APOSOR28465-1G APOSOR28465-25G APOSOR28465-5G
Phenylmaleic anhydride
Phenylmaleic anhydride
Formuła: C₁₀H₆O₃
Temp. Wrzenia: 122…125 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 118…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015472
Numer CAS: 36122-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 252-881-8