Drukuj
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2845-100G OR2845-25G OR2845-5G
APOSOR2845-100GEA 778 PLN
APOSOR2845-100G APOSOR2845-25G APOSOR2845-5G
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy 98%
Chlorek 4-metoksyfenylohydrazoniowy
Formuła: C₇H₁₁ClN₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012945
Numer CAS: 19501-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-115-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III