Drukuj
N-Hydroksysukcynimid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 110 PLN
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hydroksysukcynimid 99%
N-Hydroksysukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 94…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005516
Numer CAS: 6066-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3