Drukuj
3-Chloro-4-iodoaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28394-5G OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-5GEA 151 PLN
APOSOR28394-5G APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Chloro-4-iodoaniline
3-Chloro-4-iodoaniline
Formuła: C₆H₅ClIN
Temp. topnienia: 56…58 °C
Gęstość: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051845
Numer CAS: 135050-44-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III