Drukuj
Bromometylocyklopropan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28323-100G OR28323-25G OR28323-5G
APOSOR28323-100GEA 327 PLN
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G APOSOR28323-5G
Bromometylocyklopropan 98%
Bromometylocyklopropan
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 101…112 °C
Gęstość: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001306
Numer CAS: 7051-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-331-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III