Drukuj
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28314-100G OR28314-25G OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA 592 PLN
APOSOR28314-100G APOSOR28314-25G APOSOR28314-500G
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy
Formuła: C₉H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 177…179 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004614
Numer CAS: 7314-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-775-2