Drukuj
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2831-1G OR2831-25G OR2831-5G
APOSOR2831-1GEA 116 PLN
APOSOR2831-1G APOSOR2831-25G APOSOR2831-5G
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₁₁ClO₂S
MW: 182.67 g/mol
Gęstość: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04117775
Numer CAS: 4837-38-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II