Drukuj
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine
OR2830-25G OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA 131 PLN
APOSOR2830-25G APOSOR2830-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
2-Chloro-6-hydrazinopyridine
Formuła: C₅H₆ClN₃
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00214724
Numer CAS: 5193-03-3