Drukuj
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28281-1G OR28281-250MG
APOSOR28281-1GEA 2510 PLN
APOSOR28281-1G APOSOR28281-250MG
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formuła: C₁₀H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 270…272 °C
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006370
Numer CAS: 13078-04-1
Jednostka: 3140
ADR: 6.1,II