Drukuj
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2827-1G OR2827-5G
APOSOR2827-1GEA 110 PLN
APOSOR2827-1G APOSOR2827-5G
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃Cl₄N
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00160145
Numer CAS: 69045-78-9