Drukuj
2'-Hydroksy-6'-metoksyacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 371 PLN
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroksy-6'-metoksyacetofenon 98%
2'-Hydroksy-6'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 141 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008732
Numer CAS: 703-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-872-9