Drukuj
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2826-1G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 226 PLN
APOSOR2826-1G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₅BrO₂S
Temp. topnienia: 233…237 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01929338
Numer CAS: 7312-10-9