Drukuj
5-Isoquinolinol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Hydroxyisoquinoline
OR2817-1G OR2817-5G
APOSOR2817-1GEA 218 PLN
APOSOR2817-1G APOSOR2817-5G
5-Isoquinolinol 97%
5-Isoquinolinol
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 213…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006906
Numer CAS: 2439-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-456-9