Drukuj
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G OR28166-5G OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA 1210 PLN
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formuła: C₇H₆O₂S
MW: 154.1863 g/mol
Temp. topnienia: 215…224 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016617
Numer CAS: 1074-36-8
Jednostka: 3335
ADR: 9 III