Drukuj
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 1150 PLN
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formuła: C₄H₄ClN₃
Temp. topnienia: 197…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00194051
Numer CAS: 7461-50-9