Drukuj
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 1400 PLN
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formuła: C₆H₃BrN₂
Temp. topnienia: 100…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234142
Numer CAS: 122918-25-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III