Drukuj
6-Methyl-1-indanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28016-10G OR28016-50G
APOSOR28016-10GEA 160 PLN
APOSOR28016-10G APOSOR28016-50G
6-Methyl-1-indanone
6-Methyl-1-indanone
Formuła: C₁₀H₁₀O
MW: 146.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 70 °C/0.4mmHg
Temp. topnienia: 57…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00275729
Numer CAS: 24623-20-9