Drukuj
2-Coumaranone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 110 PLN
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
2-Coumaranone 98%
2-Coumaranone
Formuła: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005856
Numer CAS: 553-86-6