Drukuj
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 435 PLN
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Formuła: C₁₂H₁₆BrNO
MW: 270.18 g/mol
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151798
Numer CAS: 207986-25-2