Drukuj
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 110 PLN
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Formuła: C₈H₉N₃
MW: 147.181 g/mol
Temp. topnienia: 203…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142855
Numer CAS: 1622-57-7