Drukuj
2-Chloro-6-metoksy-3-nitropirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 319 PLN
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Chloro-6-metoksy-3-nitropirydyna 97%
2-Chloro-6-metoksy-3-nitropirydyna
Formuła: C₆H₅ClN₂O₃
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130268
Numer CAS: 38533-61-8