Drukuj
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
OR27855-100G OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA 1190 PLN
APOSOR27855-100G APOSOR27855-25G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formuła: C₅H₆ClN₃S
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006088
Numer CAS: 1005-38-5