Drukuj
3-Methylbenzofuran
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 290 PLN
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Formuła: C₉H₈O
Temp. Wrzenia: 195…197 °C
Gęstość: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00205641
Numer CAS: 21535-97-7