Drukuj
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-oxocyclohexane-1-carboxylate
OR27815-1G OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA 0 PLN
APOSOR27815-1G APOSOR27815-250MG
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate
Formuła: C₉H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 135…137 °C/15mmHg
Gęstość: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00205583
Numer CAS: 33668-25-6