Drukuj
3-Aminopicolinic acid 97%, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2780T-5G OR2780T-25G
APOSOR2780T-5GEA 174 PLN
APOSOR2780T-5G APOSOR2780T-25G
3-Aminopicolinic acid 97%, Technical Grade
3-Aminopicolinic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 218…222 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00090153
Numer CAS: 1462-86-8