Cykloheksanokarbonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR27707-1G
OR27707-5G
APOSOR27707-1GEA
110
PLN
APOSOR27707-1G
APOSOR27707-5G
Cykloheksanokarbonitryl
Cykloheksanokarbonitryl
Formuła:
C₇H₁₁N Temp. Wrzenia: 75…76 °C/16mmHg Temp. topnienia: 11 °C Gęstość: 0,919 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040444 Numer CAS: 766-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-157-4 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |