Drukuj
Tropinon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
OR27706-25G OR27706-5G OR27706-100G
APOSOR27706-25GEA 124 PLN
APOSOR27706-25G APOSOR27706-5G APOSOR27706-100G
Tropinon
Tropinon
Formuła: C₈H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 218 °C
Temp. topnienia: 40…44 °C
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005549
Numer CAS: 532-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-530-6