Drukuj
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 327 PLN
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzen
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₃BrClNO₂
Temp. topnienia: 67…72 °C
Gęstość: 2,048 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024320
Numer CAS: 41513-04-6
Numer WE (dawny EINECS): 255-421-4