Drukuj
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
OR2768-1G OR2768-5G OR2768-25G
APOSOR2768-1GEA 580 PLN
APOSOR2768-1G APOSOR2768-5G APOSOR2768-25G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₂₀BN₃O₂
MW: 249.12 g/mol
Temp. topnienia: 107…112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368238
Numer CAS: 1032759-30-0