Drukuj
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 566 PLN
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Formuła: C₆H₇N₅
Temp. topnienia: 268…270 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00128302
Numer CAS: 5334-99-6