Drukuj
2-Aminobnzenosulfonamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27532-25G OR27532-5G OR27532-1G
APOSOR27532-25GEA 522 PLN
APOSOR27532-25G APOSOR27532-5G APOSOR27532-1G
2-Aminobnzenosulfonamid 98%
2-Aminobnzenosulfonamid
Formuła: C₆H₈N₂O₂S
Temp. topnienia: 153…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007932
Numer CAS: 3306-62-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-988-1