Drukuj
Methyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-Bromo-2-ethoxynicotinate
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 928 PLN
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formuła: C₉H₁₀BrNO₃
MW: 260.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09842613
Numer CAS: 1031927-15-7