Drukuj
2-Bromo-6-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 305 PLN
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene
2-Bromo-6-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/3,3mmHg
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009792
Numer CAS: 55289-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 259-566-4