Drukuj
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 145 PLN
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₇H₄Br₂O₂
Temp. topnienia: 181…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016980
Numer CAS: 2973-77-5