Drukuj
4-Hydroxynicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27431-1G OR27431-5G OR27431-10G
APOSOR27431-1GEA 116 PLN
APOSOR27431-1G APOSOR27431-5G APOSOR27431-10G
4-Hydroxynicotinic acid 97%
4-Hydroxynicotinic acid
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. topnienia: 256…259 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040286
Numer CAS: 609-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-197-7