Drukuj
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27412-25G OR27412-5G OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA 458 PLN
APOSOR27412-25G APOSOR27412-5G APOSOR27412-100G
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 174…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052832
Numer CAS: 2587-02-2