Drukuj
6-Chloronikotynian metylo 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-chloronicotinate
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 110 PLN
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
6-Chloronikotynian metylo 98%
6-Chloronikotynian metylo
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Temp. topnienia: 83…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023420
Numer CAS: 73781-91-6