Drukuj
2,5-Dijodotiofen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 0 PLN
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Dijodotiofen 99%
2,5-Dijodotiofen
Formuła: C₄H₂I₂S
Temp. Wrzenia: 139…140 °C
Temp. topnienia: 41…42 °C
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014525
Numer CAS: 625-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-915-9