Drukuj
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dostawca: Apollo Scientific
OR27333-1G OR27333-250MG OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA 1570 PLN
APOSOR27333-1G APOSOR27333-250MG APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formuła: C₉H₆Cl₂N₂O
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00714902
Numer CAS: 24068-15-3