Drukuj
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Phenylsulphonyl)benzaldehyde
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 870 PLN
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Formuła: C₁₃H₁₀O₃S
MW: 246.29 g/mol
Temp. topnienia: 130…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00444612
Numer CAS: 66-39-7