Drukuj
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Isobutanamidine hydrochloride, Isobutyrimidamide hydrochloride
OR27276-1G OR27276-5G OR27276-25G
APOSOR27276-1GEA 110 PLN
APOSOR27276-1G APOSOR27276-5G APOSOR27276-25G
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Formuła: C₄H₁₁ClN₂
MW: 122.6 g/mol
Temp. topnienia: 159…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173787
Numer CAS: 22007-68-7