Drukuj
3-Amino-5-metylotio-1,2,4-triazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole
OR27257-1G OR27257-5G OR27257-10G
APOSOR27257-1GEA 131 PLN
APOSOR27257-1G APOSOR27257-5G APOSOR27257-10G
3-Amino-5-metylotio-1,2,4-triazol
3-Amino-5-metylotio-1,2,4-triazol
Formuła: C₃H₆N₄S
Temp. topnienia: 130…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005232
Numer CAS: 45534-08-5