Drukuj
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 574 PLN
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₉H₇ClN₂O
Temp. Wrzenia: 142…144 °C/0,8mmHg
Temp. topnienia: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00512786
Numer CAS: 1822-94-2