Drukuj
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 4-tert-Butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4-(dimethylethyl)benzene, 1,2-Diamino-4-tert-butylbenzene
OR27181-1G OR27181-250MG OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA 145 PLN
APOSOR27181-1G APOSOR27181-250MG APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Formuła: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052695
Numer CAS: 68176-57-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III