Drukuj
Pivalamidine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR27177-1G OR27177-25G
APOSOR27177-1GEA 0 PLN
APOSOR27177-1G APOSOR27177-25G
Pivalamidine hydrochloride
Pivalamidine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₂N₂
Temp. topnienia: 184…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051988
Numer CAS: 18202-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 242-091-1