Drukuj
Ethyl acetopyruvate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2,4-dioxopentanoate, Ethyl 2,4-dioxovalerate
OR27077-25G OR27077-5G
APOSOR27077-25GEA 356 PLN
APOSOR27077-25G APOSOR27077-5G
Ethyl acetopyruvate 97%
Ethyl acetopyruvate
Formuła: C₇H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 101…103 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 16…18 °C
Gęstość: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009124
Numer CAS: 615-79-2