Drukuj
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR27043-5G OR27043-1G
APOSOR27043-5GEA 1460 PLN
APOSOR27043-5G APOSOR27043-1G
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride
Formuła: C₆H₂Cl₃NO
Temp. Wrzenia: 140 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 25 °C
Gęstość: 1,537 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052639
Numer CAS: 42521-08-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III