Drukuj
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR27041-100G OR27041-25G
APOSOR27041-100GEA 179 PLN
APOSOR27041-100G APOSOR27041-25G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formuła: C₇H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052633
Numer CAS: 875-35-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III